Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Code produit. p-4876626
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 1 mm (1/4 à 3/8°po)
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11379184
Marque: Cytiva 67107502
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement des fermenteurs.
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement des gaz d’échappement des fermenteurs.
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Polycap TF 75, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie SB 1/2 po (1 pièce)
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Zone de filtration 1000 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) du disque 75 mm