Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement des fermenteurs.
Marque:  Cytiva 6700-7504
143.45 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10082071
  • 151.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement des gaz d’échappement des fermenteurs.
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
PTFE
1000 cm2
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
75 mm
Polycap TF 75, 0,45 mu;m, avec entrée et sortie SB 3/8 po (1 pièce)
0,45 μm
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)