Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF
Fabriquées avec une membrane en PTFE robuste et un boîtier en polypropylène. Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF filtre les solutions organiques et agressives, l'air et le gaz.
Marque:  Cytiva 2602S
Code produit. 11369174
  • 491.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
PTFE
500 cm2
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
Polycap TF 36, 0,45 mu;m, avec entrée et sortie sanitaires de 1,5 po (1 pièce)
0,45 μm
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 9 mm (1 à 1frac12;°po)
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 9 mm (1 à 1frac12;°po)