Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle
Filetage NTP mâle
Raccord cannelé
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 9 mm (1 à 1frac12;°po)
Type de sortie:
Filetage NTP femelle
Raccord cannelé
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 9 mm (1 à 1frac12;°po)
Quantité:
1 de chaque
5 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Intégrité testable
- Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
- Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Polycap TF 36, 0,2 mu;m, avec entrée MNPT et sortie SB 3/8 po (1 pièce) |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Zone de filtration | 500 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent. |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Filetage NTP mâle |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Raccord de sortie | 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) |
| Afficher plus |