Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
Marque: Cytiva 7402-001
112.37 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24321" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
- Membranes en nylon pur
- Résistants aux déchirures
- Filtrent de nombreux solvants organiques
- Autoclavable jusqu’à 135°C
- Les applications biotechnologiques comprennent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
- Utilisés en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, le dégazage sous vide
Spécification
Autoclavable | |
0,2 μm | |
100 / boîte |
Nylon | |
Hydrophile | |
13 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.