Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger coniques gradués
Fabriqué en PP haute transparence pour une bonne résistance et une haute visibilité. Les tubes à centrifuger coniques gradués Kartell™ offrent stabilité et commodité pour le prélèvement et le transport des échantillons.
Marque: Kartell™ 8401300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Graduations bleues faciles à lire
- Irradié par rayonnement bêta ionisant
- Apyrogène, sans endotoxines, autoclavable
- Grande surface d’écriture blanche
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
Spécification
CE, IVD | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique | |
30 mm | |
Tube à centrifuger |
50 mL | |
Graduations faciles à lire | |
Autoclavable | |
Oui | |
2,5 ml | |
9400 x g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Tubes à centrifuger coniques gradués > Capacité : 50 ml ; Dia. : 30 mm ; Hauteur : 117 mm ; Quantité : 400/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu