Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrophilic Membrane
A highly defined pore size cutoff in the sub-micron range enables particle deformity measurements, and the capture of extremely small particles
Marque:  Cytiva 10417412
150.41 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16381416
  • 159.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
  • Le traitement par polyvinylpyrrolidone (PVP) rend les filtres hydrophiles
  • Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
  • Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
  • Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
  • Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
Hydrophile
100/Bte
Filtres à membrane hydrophile poreux
Dosages biologiques, biologie cellulaire et analyse de l’environnement
Film en polycarbonate track-etched (PFTE)
Circle
47 mm