Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore™
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,8 μm
5 μm
8 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Le traitement par polyvinylpyrrolidone (PVP) rend les filtres hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
- Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
Spécification
| Porosité | 0,2 μm |
| À utiliser avec (application) | Dosages biologiques, biologie cellulaire et analyse de l’environnement |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Type de membrane | Film en polycarbonate track-etched (PFTE) |
| Nb par paquet | 100/Bte |
| Forme | Cercle |
| Type | Filtres à membrane hydrophile poreux |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |