Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrophilic Membrane
A highly defined pore size cutoff in the sub-micron range enables particle deformity measurements, and the capture of extremely small particles
Marque: Cytiva 10417004
94.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Le traitement par polyvinylpyrrolidone (PVP) rend les filtres hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
- Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
0,2 μm | |
Hydrophile | |
100/Bte | |
Filtres à membrane hydrophile poreux |
Dosages biologiques, biologie cellulaire et analyse de l’environnement | |
Film en polycarbonate track-etched (PFTE) | |
Circle | |
19 mm |