Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - gamme WME
Composé de membranes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Membranes d'ester de cellulose mixte Whatman™ - La gamme WME est caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrate de cellulose pure.
68.70€ - 920.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Matériau (membrane) | WME |
Porosité | 0,45 μm |
Code produit | Marque | Type de surface | Stérilité | Comprend | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de surface | Stérilité | Comprend | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11914544
|
Cytiva
7141-154 |
Grille | Stérile | Tampon, papier intercalaire | Conditionnement individuel |
920.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10153971
|
Cytiva
7141-004 |
Grille | Non stérile | Patin | Paquet |
193.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11374824
|
Cytiva
7140-104 |
Uni | Stérile | Patin | Conditionnement individuel |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11929207
|
Cytiva
7141-124 |
Grille | Stérile | Papier entrelacé | Conditionnement individuel |
190.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10030461
|
Cytiva
7141-104 |
Grille | Stérile | Tampon, papier intercalaire | Conditionnement individuel |
115.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10756262
|
Cytiva
7141-114 |
Grille | Stérile | Papier entrelacé | Conditionnement individuel |
115.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11324834
|
Cytiva
7141-204 |
Grille | Non stérile | Papier entrelacé | Conditionnement autoclavé |
68.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Informations sur la commande
La boîte autoclavable comporte 10 pochettes de 10 filtres / tampons pour la stérilisation en laboratoire microbiologique.
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
Moyenne | |
266deg;F | |
1,85 in |
Blanc | |
WME | |
Travail microbiologique, préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses | |
3,1mm | |
130deg;C | |
47 mm |