Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - gamme WME
Composé de membranes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Membranes d'ester de cellulose mixte Whatman™ - La gamme WME est caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrate de cellulose pure.
Marque: Cytiva 7141-204
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Informations sur la commande
La boîte autoclavable comporte 10 enveloppes de 10 filtres / tampons destinés à la stérilisation en laboratoire de microbiologie.
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
Travail microbiologique, préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses | |
Papier entrelacé | |
Moyenne | |
3,1mm | |
266deg;F | |
1,85 in |
Blanc | |
WME | |
Non stérile | |
Noir | |
Conditionnement autoclavé | |
Lot de 100 | |
Grille | |
130deg;C | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- Matière solide inflammable Catégorie 1