Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™
Facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire grâce aux marques de surface et au contraste des couleurs. Les membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ sont disponibles en version unie ou quadrillée pour des procédures de comptage automatiques ou manuelles.
155.00€ - 219.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Comprend | Papier entrelacé |
Capacité de liaison protéique | Moyenne |
Quantité | 100/paquet |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Matériau (membrane) | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Matériau (membrane) | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11375284
|
Cytiva
10400912 |
47 mm | 0,8 μm | ME 27 | 2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup |
191.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11315024
|
Cytiva
10400909 |
37 mm | 0,8 μm | ME 27 | 2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup |
161.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11939207
|
Cytiva
10400772 |
50 mm | 3 μm | ME 29 | 1,2 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup |
219.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11335014
|
Cytiva
10401512 |
47 mm | 0,6 μm | ME 26 | 4,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup |
155.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, garantissant l’intégrité des échantillons.
- Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Spécification
Autoclavable | |
Papier entrelacé | |
100/paquet | |
130°C |
Ester de cellulose mixte | |
Moyenne | |
266°F | |
Membrane |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cellulose nitrate
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.