Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™
Facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire grâce aux marques de surface et au contraste des couleurs. Les membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ sont disponibles en version unie ou quadrillée pour des procédures de comptage automatiques ou manuelles.
Marque: Cytiva 10401512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, garantissant l’intégrité des échantillons.
- Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Spécification
Autoclavable | |
ME 26 | |
Non stérile | |
Papier entrelacé | |
100/paquet | |
266°F | |
135 μm | |
4,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup | |
47 mm |
Ester de cellulose mixte | |
0,6 μm | |
unie | |
Moyenne | |
3,1mm | |
130°C | |
Membrane | |
1,85 in |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose