Learn More
Cytiva Kit de démarrage incluant des filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ G2
Filtre tout-en-un combiné pour l'analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l'échantillonneur automatique.
535.00€ - 560.00€
Spécification
Description | Seringues filtrantes |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l’échantillonneur automatique |
Nb par paquet | 100 |
Type | Kit de démarrage G2 |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Matériau de boîtiers | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Matériau de boîtiers | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13297129
|
Cytiva
GN203APEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Ambré avec bouchon standard |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13247129
|
Cytiva
GN203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Translucide avec bouchon standard |
535.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15560113
|
Cytiva
GN203NPERCSP |
Cellulose régénérée | 0,2 μm | 100 | Translucide avec bouchon standard |
535.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15570123
|
Cytiva
GS203NPEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Translucide avec bouchon à septum fendu |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15540133
|
Cytiva
GS203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Translucide avec bouchon à septum fendu |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15560133
|
Cytiva
GS203NPUGMFSP |
Fibre de verre | 0,45 μm | 100 | Translucide avec bouchon à septum fendu |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13217139
|
Cytiva
GS203NPUORGSP |
PTFE | 0,45 μm | 100 | Translucide avec bouchon à septum fendu |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13277129
|
Cytiva
GN203NPEPPSP |
PP | 0,2 μm | 100 | Translucide avec bouchon standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Chambre en verre borosilicaté avec bouchon septum standard ou fendu
- Boîtier translucide ou ambré
- Avec flacon d'échantillonnage automatique intégré, piston avec membrane filtrante
- Contient 0,5 ml d'échantillon non filtré
- Le kit de démarrage comprend un compresseur à main
Spécification
Seringues filtrantes | |
Analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l’échantillonneur automatique | |
Kit de démarrage G2 |
Verre borosilicaté | |
100 | |
0,5 ml |