Learn More
Cytiva Kit de démarrage incluant des filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ G2
Filtre tout-en-un combiné pour l'analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l'échantillonneur automatique.
Marque: Cytiva GS203NPUAQUSP
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante fixée, bouchon avec septum fendu
Description
- Chambre en verre borosilicaté avec bouchon septum standard ou fendu
- Boîtier translucide ou ambré
- Avec flacon d'échantillonnage automatique intégré, piston avec membrane filtrante
- Contient 0,5 ml d'échantillon non filtré
- Le kit de démarrage comprend un compresseur à main
Spécification
Filtres sans seringue | |
PVDF | |
Analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l’échantillonneur automatique | |
Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu | |
Kit de démarrage G2 |
Verre borosilicaté | |
0,45 μm | |
Translucide avec bouchon à septum fendu | |
100 | |
0,5 ml |