Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Gamme de taille et de longueur pour garantir un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Marque:  Cytiva 10350274
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.70600kg
Code produit. 11313095
  • 273.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal.Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Cartouches d’extraction en cellulose pure
  • Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
  • Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
Cartouches d’extraction en verre borosilicaté
  • Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
Spécification
Spécification
25 Paquets
48 mm
2mm
603
266deg;F
6 mu;m
Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
Cellulose
Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques
200 mm
130deg;C
Cartouche d’extractio