Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Épaisseur de paroi:
1,5 mm
1,5mm
2mm
2 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de qualité 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons prélevés sur le terrain et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Cartouches d’extraction en cellulose pure
- Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
- Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
- Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
- Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
- Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 Paquets |
| Description | Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles. |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,98 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 25 mm |
| Matériau | Cellulose |
| Épaisseur de paroi | 1,5mm |
| À utiliser avec (application) | Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques |
| Qualité | 603 |
| Longueur (impériale) | 3,1 in |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Afficher plus |