Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Gamme de taille et de longueur pour garantir un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Marque: Cytiva 10350238
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal.Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Cartouches d’extraction en cellulose pure
- Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
- Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
- Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
- Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
- Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
Spécification
25 Paquets | |
1,29 in | |
Cellulose | |
Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques | |
2,3 in | |
266deg;F | |
Cartouche d’extractio |
Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles. | |
33 mm | |
1,5mm | |
603 | |
60 mm | |
130deg;C |