Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Gamme de taille et de longueur pour garantir un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Marque:  Cytiva 10350273
194.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11303095
Description
Description
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de qualité 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons prélevés sur le terrain et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Cartouches d’extraction en cellulose pure
  • Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
  • Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
Cartouches d’extraction en verre borosilicaté
  • Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 Paquets
1,88 in
Cellulose
Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques
5,7 in
266deg;F
Cartouche d’extractio
Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
48 mm
2 mm
603
145 mm
130deg;C