Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 17 Chr
Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
Marque: Cytiva 3017-917
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 10.94000kg
Description
- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
- également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
Spécification
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po) | |
22,4 po | |
Feuille | |
Transfert de protéines et d’acides nucléiques, chromatographie préparative et électrophorèse | |
Chr qualité 17 | |
19 cm/30 min |
18,1 po | |
Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse. | |
0,92 mm | |
46 cm | |
Cellulose | |
57 cm |