Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre en microfibres de verre de grade 6
Capture les plus petites particules sans se fragiliser. Le papier filtre Whatman™ en microfibre de verre de grade 6 peut également être utilisé pour la détermination des substances filtrables et des résidus après combustion ou pour l’analyse des milieux corrosifs.
70.70€ - 915.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Particle Retention | <1 μm |
Vitesse de filtration | 40 s/100 ml/po2 |
Débit | Lent |
Qualité | GF 6 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11385254
|
Cytiva
10370002 |
50 mm | Rond |
135.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305264
|
Cytiva
10370004 |
70 mm | Rond |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395254
|
Cytiva
10370003 |
55 mm | Rond |
110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315264
|
Cytiva
10370005 |
90 mm | Rond |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11325264
|
Cytiva
10370006 |
110 mm | Rond |
317.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11335264
|
Cytiva
10370007 |
125 mm | Rond |
333.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345264
|
Cytiva
10370008 |
150 mm | Rond |
457.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11355264
|
Cytiva
10370010 |
185 mm | Rond |
515.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11375264
|
Cytiva
10370012 |
240 mm | Rond |
670.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365264
|
Cytiva
10370011 |
200 mm | Rond |
595.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305274
|
Cytiva
10370020 |
100 mm | Rond |
309.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395264
|
Cytiva
10370019 |
47 mm | Rond |
119.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385264
|
Cytiva
10370018 |
25 mm | Rond |
70.70€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315274
|
Cytiva
10370050 |
620 mm | Feuille |
915.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Convient à l’analyse de l’eau et des eaux usées, grâce à la rétention des particules extrêmement fines et à sa résistance renforcée.- Efficacité de rétention du filtre submicronique pour capturer des particules très petites
- Liant inorganique pour une résistance renforcée
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Peut être utilisé comme préfiltre pour les échantillons denses
Spécification
Verre borosilicaté | |
40 s/100 ml/po2 | |
GF 6 |
<1 μm | |
Lent | |
350 μm |