Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre en microfibres de verre de grade 6
Capture les plus petites particules sans se fragiliser. Le papier filtre Whatman™ en microfibre de verre de grade 6 peut également être utilisé pour la détermination des substances filtrables et des résidus après combustion ou pour l’analyse des milieux corrosifs.
Marque: Cytiva 10370004
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05580kg
Description
Convient à l’analyse de l’eau et des eaux usées, grâce à la rétention des particules extrêmement fines et à sa résistance renforcée.- Efficacité de rétention du filtre submicronique pour capturer des particules très petites
- Liant inorganique pour une résistance renforcée
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Peut être utilisé comme préfiltre pour les échantillons denses
Spécification
Rond | |
<1 μm | |
Lent | |
Lot de 100 | |
2,75 in |
Verre borosilicaté | |
40 s/100 ml/po2 | |
GF 6 | |
350 μm | |
70 mm |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.