Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues GD/XP
Intègre un préfiltre en polypropylène à deux couches pour minimiser les niveaux d’extraction d’ions. Les filtres pour seringues Whatman™ GD/XP conviennent aux échantillons nécessitant une analyse d’ions inorganiques.
555.00€ - 3290.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Zone de filtration | 4,6 cm2 |
À utiliser avec (application) | Analyse de métaux à l’état de traces |
Volume mort (après purge de l’air) | 250 μL (1,4 mL) |
Code produit | Marque | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11344804
|
Cytiva
6970-2504 |
Nylon | 150/boîte |
605.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11330344
|
Cytiva
6971-2504 |
Nylon | 1500/boîte |
3290.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11354804
|
Cytiva
6972-2504 |
PVDF | 150/boîte |
690.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11370344
|
Cytiva
6973-2504 |
PVDF | 1500/boîte |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364804
|
Cytiva
6974-2504 |
PTFE | 150/boîte |
555.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11320344
|
Cytiva
6993-2504 |
Polypropylène pour une filtration en profondeur (DPPP) | 1500/boîte |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11340344
|
Cytiva
6994-2504 |
PES | 150/boîte |
695.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11350344
|
Cytiva
6995-2504 |
PES | 1500/boîte |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10336484
|
Cytiva
6978-2504 |
PP | 150/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Intègre un préfiltre en polypropylène à deux couches pour réduire au minimum les niveaux d’extraction d’ions. Les filtres pour seringues Whatman™ GD/XP conviennent aux échantillons nécessitant une analyse d’ions inorganiques.
Conçus pour préparer et améliorer l’analyse des ions inorganiques d’échantillons difficiles à filtrer. Recommandés pour l’analyse de la teneur en ions pouvant subir des interférences des substances extractibles à base de verre
- Diamètre de 25 mm et taille de pore de 0,45 μm
- Pile de préfiltration en polypropylène exclusive
- Autoclavables à 121 °C, à 1 bar (15 psi) pendant 20 minutes
- non stériles
- Filtre à liaison protéique extrêmement faible
- Volume de chargement élevé pour la filtration d’échantillons difficiles
- À utiliser pour l’analyse de métaux à l’état de traces, notamment pour l’analyse des ions à l’aide d’une spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS)
Spécification
Autoclavables | |
4,6 cm2 | |
250 μL (1,4 mL) | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Polypropylène double couche : 20 μm / 5 μm | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
0,45 μm | |
Analyse de métaux à l’état de traces | |
PP | |
Luer mâle | |
5,2 bar (75 psi) | |
> 10 mL |