Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues GD/XP
Intègre un préfiltre en polypropylène à deux couches pour minimiser les niveaux d’extraction d’ions. Les filtres pour seringues Whatman™ GD/XP conviennent aux échantillons nécessitant une analyse d’ions inorganiques.
Marque: Cytiva 6970-2504
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.43000kg
Description
Intègre un préfiltre en polypropylène à deux couches pour réduire au minimum les niveaux d’extraction d’ions. Les filtres pour seringues Whatman™ GD/XP conviennent aux échantillons nécessitant une analyse d’ions inorganiques.
Conçus pour préparer et améliorer l’analyse des ions inorganiques d’échantillons difficiles à filtrer. Recommandés pour l’analyse de la teneur en ions pouvant subir des interférences des substances extractibles à base de verre
- Diamètre de 25 mm et taille de pore de 0,45 μm
- Pile de préfiltration en polypropylène exclusive
- Autoclavables à 121 °C, à 1 bar (15 psi) pendant 20 minutes
- non stériles
- Filtre à liaison protéique extrêmement faible
- Volume de chargement élevé pour la filtration d’échantillons difficiles
- À utiliser pour l’analyse de métaux à l’état de traces, notamment pour l’analyse des ions à l’aide d’une spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS)
Spécification
Autoclavables | |
0,45 μm | |
Analyse de métaux à l’état de traces | |
PP | |
Luer mâle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Nylon | |
4,6 cm2 | |
250 μL (1,4 mL) | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Polypropylène double couche : 20 μm / 5 μm | |
150/boîte | |
> 10 mL |