Learn More
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Feuille
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Marque:  Cytiva 10382581
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 2.55000kg
Code produit. 11398884
  • 700.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
Épaisseur : 1,40 mm
Débit : 180 mm/30 min
Spécification
Spécification
19 x 19 cm (7,48 x 7,48 po)
Les feuilles chromatographiques de cellulose 2727 Chr sont un papier de 1,40 mm pour la séparation de très grandes quantités de substance.
1,4 mm
19,05 cm
Cellulose
19,05 cm
7,5 in
Feuille
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Qualité 2727 Chr
180 mm/30 min.