Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose Whatman™
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés. Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
105.00€ - 362.00€
Spécification
Description | Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles. |
---|---|
Matériau | Cellulose |
À utiliser avec (application) | Pour l’analyse des matières grasses ou des pesticides dans les denrées alimentaires et les sols ainsi que dans de nombreuses autres procédures qui impliquent une extraction solide-liquide |
À utiliser avec (équipement) | Pour les appareils d’extraction automatisée |
Température max. (impériale) | 248deg;F |
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (métrique) | Épaisseur de paroi | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (métrique) | Épaisseur de paroi | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11373065
|
Cytiva
10350215 |
603 | 60 mm | 1,5 mm | 25 mm |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11363065
|
Cytiva
10350219 |
603 | 100 mm | 1,5 mm | 25 mm |
109.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11323075
|
Cytiva
10350226 |
603 | 80 mm | 1,5 mm | 28 mm |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11303075
|
Cytiva
10350227 |
603 | 100 mm | 1,5 mm | 28 mm |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11310824
|
Cytiva
10350240 |
603 | 80 mm | 1,5 mm | 33 mm |
109.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11373075
|
Cytiva
10350243 |
603 | 100 mm | 1,5 mm | 33 mm |
144.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11383085
|
Cytiva
10350265 |
603 | 123 mm | 1,5 mm | 41 mm |
181.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11323095
|
Cytiva
10350287 |
603 | 250 mm | 2,5 mm | 75 mm |
362.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11323115
|
Cytiva
10350437 |
603T | 80 mm | 1 mm | 31 mm |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11333095
|
Cytiva
10350324 |
603 | 250 mm | 3 mm | 80 mm |
362.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés.Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
- Pour les appareils d’extraction automatisés
- Matériau en cellulose de haute qualité
- Les dimensions correspondent exactement aux supports de cartouche d’extraction
Informations sur la commande
Lors du calcul des diamètres externes, une tolérance supplémentaire doit être prise en compte pour l’épaisseur de la paroi
Spécification
Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles. | |
Pour l’analyse des matières grasses ou des pesticides dans les denrées alimentaires et les sols ainsi que dans de nombreuses autres procédures qui impliquent une extraction solide-liquide | |
248deg;F | |
Cartouche d’extractio |
Cellulose | |
Pour les appareils d’extraction automatisée | |
130deg;C |