Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose Whatman™
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés. Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
Marque: Cytiva 10350437
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés.Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
- Pour les appareils d’extraction automatisés
- Matériau en cellulose de haute qualité
- Les dimensions correspondent exactement aux supports de cartouche d’extraction
Informations sur la commande
Lors du calcul des diamètres externes, une tolérance supplémentaire doit être prise en compte pour l’épaisseur de la paroi
Spécification
Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles. | |
31 mm | |
Cellulose | |
Pour l’analyse des matières grasses ou des pesticides dans les denrées alimentaires et les sols ainsi que dans de nombreuses autres procédures qui impliquent une extraction solide-liquide | |
Pour les appareils d’extraction automatisée | |
80 mm | |
130deg;C |
1,29 in | |
33 mm | |
1 mm | |
603T | |
3,1 in | |
248deg;F | |
Cartouche d’extractio |