Learn More
Cytiva Membranes en acétate de cellulose Whatman™
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
Marque: Cytiva 10404170
Description
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
- Faible capacité de liaison protéique
- Hydrophile
- Résistance aux solvants et résistance à la chaleur améliorée
- Peut être utilisé pour les liquides ou les gaz jusqu’à 180°C
- Stérilisable par n’importe quelle méthode sans sacrifier l’intégrité
Pour la filtration avec des solvants et des gaz aqueux ou alcooliques
Spécification
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Hydrophile | |
100/boîte |
0,2 μm | |
26 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup | |
OE 66 | |
47 mm |