Learn More
Cytiva Membranes en acétate de cellulose Whatman™
Code produit. p-4673277
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Type de membrane:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11385344
Marque: Cytiva 10403112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
  • Faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophile
  • Résistance aux solvants et résistance à la chaleur améliorée
  • Peut être utilisé pour les liquides ou les gaz jusqu’à 180°C
  • Stérilisable par n’importe quelle méthode sans sacrifier l’intégrité
Pour la filtration avec des solvants et des gaz aqueux ou alcooliques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acétate de cellulose
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
Débit 16 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup
Hydrophobicité Hydrophile
Type de membrane ST 68
Nb par paquet 100/boîte
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm