Learn More
Cytiva Membranes en acétate de cellulose Whatman™
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
Marque: Cytiva 7001-0004
144.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Spécification
Acétate de cellulose | |
Non-sterile | |
WCA | |
ST 69 | |
1.8 in. |
0.2 μm | |
100 ml/26 s | |
Hydrophilic | |
100/Pk. | |
47 mm |