Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Combinent rétention des particules fines et débit élevé. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
Marque: Cytiva 1822-050
73.78 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21836" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Combinent rétention des particules fines et débit élevé.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Vitesse moyenne à élevée, grande capacité de charge
- Débit d’air : 6,7 s/100 ml
- Contrôle de la qualité de l’air
- Clarification de liquides aqueux contenant des niveaux faibles à moyens de particules fines
- Récolte de cellules
- Numération par scintillation liquide
- Chimie et biochimie marine
- Procédures de radio-immunodosage
Spécification
53 g/m2 | |
Rond | |
1,2 μm | |
Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est | |
100 pièces | |
932°F | |
0,01 in | |
Filtre | |
1,96 in |
Les filtres GE Whatman en microfibre de verre de qualité GF/C offrent un bon débit et une bonne capacité de charge qui facilitent l’analyse des solides totaux en suspension. | |
Verre borosilicaté | |
10,5 sec./100 ml | |
Grade GF/C | |
Rond | |
500deg;C | |
260 mu;m | |
105 ml/min | |
50 mm |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.