Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/A
Combinent grande capacité de charge et rétention des particules fines. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/A, conviennent parfaitement à la détermination gravimétrique de particules en suspension dans l’air, au prélèvement de fumée et aux méthodes d’absorption dans la surveillance de la pollution de l’air.
37.90€ - 277.00€
Spécification
Description | Les filtres en microfibre de verre de qualité GF/A Whatman du groupe GE offrent une rétention des particules fines. Les filtres GF/A conviennent aux applications de mesure des paramètres de qualité de l’eau et de filtration de l’air. |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Verre borosilicaté |
Particle Retention | 1,6 μm |
Débit | 13 s/100 ml |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Cantidad y disponibilidad | |||||
10102394
|
Cytiva
1820-8013 |
13 mm |
58.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10644561
|
Cytiva
1820-021 |
21 mm |
40.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330554
|
Cytiva
1820-024 |
24 mm |
37.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10770802
|
Cytiva
1820-025 |
2,5 cm |
42.72€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10251791
|
Cytiva
1820-037 |
37 mm |
52.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10577901
|
Cytiva
1820-042 |
42,5 mm |
49.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11969144
|
Cytiva
1820-047 |
47 mm |
61.71€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10101391
|
Cytiva
1820-050 |
50 mm |
60.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390554
|
Cytiva
1820-055 |
55 mm |
54.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317871
|
Cytiva
1820-060 |
60 mm |
71.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320564
|
Cytiva
1820-070 |
70 mm |
75.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350354
|
Cytiva
1820-6537 |
81 mm |
98.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330564
|
Cytiva
1820-090 |
90 mm |
109.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10343731
|
Cytiva
1820-110 |
110 mm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10529441
|
Cytiva
1820-125 |
125 mm |
181.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360564
|
Cytiva
1820-150 |
150 mm |
223.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330354
|
Cytiva
1820-240 |
240 mm |
277.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Combinent grande capacité de charge et rétention des particules fines.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/A, conviennent parfaitement à la détermination gravimétrique de particules en suspension dans l’air, au prélèvement de fumée et aux méthodes d’absorption dans la surveillance de la pollution de l’air.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Débit élevé
- Capacité de charge élevée
- Surveillance des effluents de pollution de l'eau
- Filtration de l'eau, des algues, des cultures bactériennes
- Analyses de denrées alimentaires
- Filtration de protéines
- Radio-immunodosage de β-émetteurs faibles
Especificaciones
Les filtres en microfibre de verre de qualité GF/A Whatman du groupe GE offrent une rétention des particules fines. Les filtres GF/A conviennent aux applications de mesure des paramètres de qualité de l’eau et de filtration de l’air. | |
Verre borosilicaté | |
13 s/100 ml | |
Grade GF/A | |
Rond | |
500deg;C | |
260 mu;m | |
143 ml/min |
Rond | |
1,6 μm | |
Utilisés pour la filtration en laboratoire polyvalente haute efficacité, notamment la surveillance de la pollution des eaux des effluents, pour la filtration de l’eau, les analyses de denrées alimentaires, la filtration de protéines et le radio-immunodosage d’émetteurs β faibles. | |
100 pièces | |
932°F | |
0,01 in | |
Filtre de rétention des particules fines |