Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Autovial™ Whatman™ : capacité de 12 ml
Traitement plus rapide des échantillons, jusqu’à 12 ml de volume
269.00€ - 3820.00€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
Type | Seringue filtrante |
Volume (métrique) | ≤ 12 mL |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11383175
|
Cytiva
AV525UAQU |
PVDF | 0,45 μm | Non stérile |
3820.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11989394
|
Cytiva
AV125UAQU |
PVDF | 0,45 μm | Non stérile |
280.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11969394
|
Cytiva
AV125EAQU |
PVDF | 0,2 μm | Non stérile |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10242391
|
Cytiva
AV125UNAO |
Nylon | 0,45 μm | Non stérile |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11303175
|
Cytiva
AV125ENAO |
Nylon | 0,2 μm | Non stérile |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11979394
|
Cytiva
AV125EORG |
PTFE | 0,2 μm | Non stériles |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10048890
|
Cytiva
AV125UORG |
PTFE | 0,45 μm | Non stériles |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11378714
|
Cytiva
AV125UGMF |
Microfibre de verre | 0,45 μm | Non stérile |
269.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11323175
|
Cytiva
AV125UCA |
Acétate de cellulose | 0,45 μm | Non stérile |
278.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363175
|
Cytiva
AV525UORG |
PTFE | 0,45 μm | Non stérile |
3820.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11333175
|
Cytiva
AV525UNAO |
Nylon | 0,45 μm | Non stérile |
3820.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11313175
|
Cytiva
AV125EPP |
PP | 0,2 μm | Non stériles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11343175
|
Cytiva
AV125UPP |
PP | 0,45 μm | Non stériles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les dispositifs couplés à des seringues sont remplacées par des ensembles de filtration simples à un usage unique. Souvent utilisés pour éliminer les particules des échantillons potentiellement dangereux. Verser ou pipeter l’échantillon dans le corps du filtre, insérer le piston et le compresser pour le filtrer dans le flacon d’échantillonnage automatique.
- Les unités préassemblées sont constituées d’un corps de filtre et d’un piston
- La purge d’air intégrée minimise la rétention
- La construction intégrée élimine le bruit du filtre
- Le piètement protège l’embout Luer lisse, encastré pour réduire les risques de contamination
- Traite des échantillons allant jusqu’à 12 ml de volume
- Tous possèdent un filtre de 25 mm de diamètre intégré dans le corps (gradué par 1 ml d’intervalles) avec piston en polyéthylène
- Surface de filtration : 3,0 cm2
- Le préfiltre en microfibre de verre garantit un débit plus élevé avec moins d’obstruction
- Les unités avec membranes en NYL, PTFE et PVDF sont disponibles stériles
Acétate de cellulose (AC)
- Faible liaison protéique non spécifique, capacité de charge élevée ; pour les produits biologiques
- Capacité de charge élevée, débits rapides sans liant ; pour clarifier les solutions aqueuses ou organiques, pH 3 à 8
- Intrinsèquement hydrophile ; pour clarifier les échantillons aqueux et organiques, pH 3 à 10
- Pour les solutions aqueuses et organiques ; idéal pour les échantillons agressifs et les débris élevés
- Hydrophobe ; pour les échantillons à >50 % de solvants organiques
- Faible liaison protéique ; pour les échantillons aqueux
Spécification
Non stériles | |
Seringue filtrante | |
≤ 12 mL | |
25 mm |