Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Autovial™ Whatman™ : capacité de 12 ml
Traitement plus rapide des échantillons, jusqu’à 12 ml de volume
Marque: Cytiva AV125UAQU
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.62000kg
Description
Les dispositifs couplés à des seringues sont remplacées par des ensembles de filtration simples à un usage unique. Souvent utilisés pour éliminer les particules des échantillons potentiellement dangereux. Verser ou pipeter l’échantillon dans le corps du filtre, insérer le piston et le compresser pour le filtrer dans le flacon d’échantillonnage automatique.
- Les unités préassemblées sont constituées d’un corps de filtre et d’un piston
- La purge d’air intégrée minimise la rétention
- La construction intégrée élimine le bruit du filtre
- Le piètement protège l’embout Luer lisse, encastré pour réduire les risques de contamination
- Traite des échantillons allant jusqu’à 12 ml de volume
- Tous possèdent un filtre de 25 mm de diamètre intégré dans le corps (gradué par 1 ml d’intervalles) avec piston en polyéthylène
- Surface de filtration : 3,0cm2
- Le préfiltre en microfibre de verre garantit un débit plus élevé avec moins d’obstruction
- Les unités avec membranes en NYL, PTFE et PVDF sont disponibles stériles
Acétate de cellulose (AC)
- Faible liaison protéique non spécifique, capacité de charge élevée ; pour les produits biologiques
- Capacité de charge élevée, débits rapides sans liant ; pour clarifier les solutions aqueuses ou organiques, pH 3 à 8
- Intrinsèquement hydrophile ; pour clarifier les échantillons aqueux et organiques, pH 3 à 10
- Pour les solutions aqueuses et organiques ; idéal pour les échantillons agressifs et les débris élevés
- Hydrophobe ; pour les échantillons à >50 % de solvants organiques
- Faible liaison protéique ; pour les échantillons aqueux
Spécification
PVDF | |
Non stérile | |
Seringue filtrante | |
25 mm |
0,45 μm | |
50 / boîte | |
≤ 12 mL |