Learn More
Cytiva IFD aqueux Whatman™ 0,2 μm, 50 mm, nylon
L’IFD aqueux de GE est un dégazeur/filtre en ligne (IFD) en polypropylène avec membrane en nylon. Il se raccorde à une ligne HPLC et filtre et dégaze simultanément pendant la préparation de phase mobile HPLC.
202.00€ - 235.00€
Spécification
Description | Filtre aqueux IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, nylon (10 pièces) |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Zone de filtration | 16 cm2 |
À utiliser avec (application) | Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Raccord d’entrée (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccord d’entrée (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303165
|
Cytiva
6726-5002 |
Tubulure de 0,8 à 4 mm |
202.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11334644
|
Cytiva
6726-5002A |
tubulure de 1/8 po. seulement |
235.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Plus rapide que les méthodes traditionnelles de préparation de phase mobile HPLC, ce qui permet de gagner du temps en laboratoire
- Assure une filtration pure des phases mobiles aqueuses sans équipement de dégazage coûteux
- La structure en polypropylène résistant aux produits chimiques permet une filtration fiable
- Peut être testé avec intégrité grâce à la méthode du point de bulle
- Comprend les raccords d’extrémité - pour les pièces de rechange, voir notre kit de raccords d’extrémité IFD
Spécification
Filtre aqueux IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, nylon (10 pièces) | |
16 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
50 mm |
0,2 μm | |
Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman | |
10 |