Learn More
Cytiva IFD aqueux Whatman™ 0,2 μm, 50 mm, nylon
L’IFD aqueux de GE est un dégazeur/filtre en ligne (IFD) en polypropylène avec membrane en nylon. Il se raccorde à une ligne HPLC et filtre et dégaze simultanément pendant la préparation de phase mobile HPLC.
Marque: Cytiva 6726-5002A
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
- Plus rapide que les méthodes traditionnelles de préparation de phase mobile HPLC, ce qui permet de gagner du temps en laboratoire
- Assure une filtration pure des phases mobiles aqueuses sans équipement de dégazage coûteux
- La structure en polypropylène résistant aux produits chimiques permet une filtration fiable
- Peut être testé avec intégrité grâce à la méthode du point de bulle
- Comprend les raccords d’extrémité - pour les pièces de rechange, voir notre kit de raccords d’extrémité IFD
Spécification
Filtre aqueux IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, nylon (10 pièces) | |
0,2 μm | |
Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman | |
tubulure de 1/8 po. seulement | |
Filtre à membrane |
Nylon | |
16 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
10 | |
50 mm |