Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres en microfibre de verre 934-AH RTU
Rapide et pratique
111.00€ - 125.00€
Specifications
Description | Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Particle Retention | 1,5 μm |
Débit | 47 s/100 ml |
À utiliser avec (application) | Surveillance des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières |
Product Code | Brand | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
13237139
|
Cytiva
9907-047 |
1,8 in | 47 mm |
111.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13227139
|
Cytiva
9907-042 |
1,67 in | 42,5 mm |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13247139
|
Cytiva
9907-055 |
2,1 in | 55 mm |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Rapide et pratique
Le filtre Whatman 934-AH, le plus utilisé pour l’analyse des solides totaux en suspension, est désormais disponible dans un format prêt à l’emploi (RTU), permettant des gains de temps. Le 934-AH RTU est constitué du filtre éprouvé en microfibres de verre borosilicaté haute pureté sans liant, mentionné dans les méthodes normalisées.
- Utilise le filtre pré–lavé, pré–pesé immédiatement— Pas de pré–traitement nécessaire
- Chaque filtre RTU est conditionné dans un bac en aluminium avec le poids du filtre clairement imprimé sur une étiquette résistante à la chaleur
- Efficacité : Rétention supérieure des particules fines à des débits élevés
- Capacité de charge élevée : Capable de traiter des échantillons très turbides
- Tolérance aux hautes températures : Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 550°C
Le 934-AH RTU répond aux exigences de la dernière édition des méthodes normalisées 2540D pour déterminer les solides totaux en suspension dans l’eau. Il est utilisé dans un large éventail d’applications de surveillance des eaux, notamment :
- Surveillance des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières
- Rejets épurés d’installations de traitement des eaux usées
- Surveillance des eaux rejetées par les installations industrielles
Specifications
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) | |
1,5 μm | |
Surveillance des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières | |
100 pièces | |
550deg;C | |
435 μm | |
341 ml/min |
Verre borosilicaté | |
47 s/100 ml | |
934-AH RTU | |
1022°F | |
0,017 in | |
Filtre RTU pour l’analyse totale des solides en suspension |