Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres en microfibre de verre 934-AH RTU
Rapide et pratique
Marque:  Cytiva 9907-055
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 13247139
  • 114.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
Rapide et pratique
Le filtre Whatman 934-AH, le plus utilisé pour l’analyse des solides totaux en suspension, est désormais disponible dans un format prêt à l’emploi (RTU), permettant des gains de temps. Le 934-AH RTU est constitué du filtre éprouvé en microfibres de verre borosilicaté haute pureté sans liant, mentionné dans les méthodes normalisées.
  • Utilise le filtre prélavé, pré–pesé immédiatement — Pas de prétraitement nécessaire
  • Chaque filtre RTU est conditionné dans un bac en aluminium avec le poids du filtre clairement imprimé sur une étiquette résistante à la chaleur
  • Efficacité : Rétention supérieure des particules fines à des débits élevés
  • Capacité de charge élevée : Capable de traiter des échantillons très turbides
  • Tolérance aux hautes températures : Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 550°C
Le 934-AH RTU répond aux exigences de la dernière édition des méthodes normalisées 2540D pour déterminer les solides totaux en suspension dans l’eau. Il est utilisé dans un large éventail d’applications de surveillance des eaux, notamment :
  • Surveillance des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières
  • Rejets épurés d’installations de traitement des eaux usées
  • Surveillance des eaux rejetées par les installations industrielles
Spécification
Spécification
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA)
1,5 μm
Surveillance des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières
100 pièces
550deg;C
435 μm
341 ml/min
55 mm
Verre borosilicaté
47 s/100 ml
934-AH RTU
1022°F
0,017 in
Filtre RTU pour l’analyse totale des solides en suspension
2,1 in