Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en nitrate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Offrent une excellente résistance mécanique, une grande flexibilité, des débits élevés et de faibles niveaux de substances extractibles. Les filtres pour seringues en nitrate de cellulose non stériles 30 mm Whatman™ Puradisc™ FP constituent un excellent choix pour les applications d’analyse des éléments à l'état de traces.
154.00€ - 1000.00€
Spécification
Code couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Nitrate de cellulose |
Porosité | 5 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 5,7 cm2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10222081
|
Cytiva
10462520 |
50 pièces |
154.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11329324
|
Cytiva
10462510 |
100 pièces |
238.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439292
|
Cytiva
10462500 |
500 pièces |
1000.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Seringue en nitrate de cellulose adaptée à la filtration rapide, courante d’échantillons allant jusqu’à 100 ml- 30 mm de diamètre
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
- Conçus pour les échantillons aqueux
- Ne convient pas aux applications de récupération de protéines
Spécification
Noir | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
26 x 34 mm |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Polycarbonate (PC) | |
Luer mâle | |
Jusqu’à 100 mL | |
30 mm |