Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en nitrate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Offrent une excellente résistance mécanique, une grande flexibilité, des débits élevés et de faibles niveaux de substances extractibles. Les filtres pour seringues en nitrate de cellulose non stériles 30 mm Whatman™ Puradisc™ FP constituent un excellent choix pour les applications d’analyse des éléments à l'état de traces.
Marque: Cytiva 10462510
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.58000kg
Description
Seringue en nitrate de cellulose adaptée à la filtration rapide, courante d’échantillons allant jusqu’à 100 ml- 30 mm de diamètre
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
- Conçus pour les échantillons aqueux
- Ne convient pas aux applications de récupération de protéines
Spécification
Noir | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Polycarbonate (PC) | |
Luer mâle | |
100 pièces | |
26 x 34 mm |
Filtre pour seringue en nitrate de cellulose Puradisc FP 30, 5,0 mu;m (100 pièces) | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
30 mm |