Learn More
Cytiva Papier de séparation de phase jetable 1PS Whatman™
Crée un filtre hydrophobe capable de remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications. Le papier séparateur de phases jetable Whatman™ 1PS est imprégné de silicone stable pour permettre le passage des phases de solvant tout en retenant les phases aqueuses.
Marque: Cytiva 2200-185
120.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Crée un filtre hydrophobe capable de remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications.Le papier séparateur de phases jetable Whatman™ 1PS est imprégné de silicone stable pour permettre le passage des phases de solvant tout en retenant les phases aqueuses.
Laisse passer les phases de solvant organique plus légères ou plus lourdes que l’eau mais retient la phase d’eau.
- Hydrophobe
- Utiliser plié dans un entonnoir conique
- Jetable
- Élimine le besoin de lavage et de séchage des entonnoirs de séparation, contamination croisée
Informations sur la commande
En cercles de 7 à 24 cm de diamètre.
Spécification
Fibre de verre/silicone | |
100/boîte | |
4,56 oz. | |
7,28 in |
Séparation en phase liquide | |
Papier séparateur | |
135 ml | |
185 mm |