Learn More
Cytiva Papier de séparation de phase jetable 1PS Whatman™
Code produit. p-118031
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11320664
Marque: Cytiva 2200090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Crée un filtre hydrophobe capable de remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications. Le papier séparateur de phases jetable Whatman™ 1PS est imprégné de silicone stable pour permettre le passage des phases de solvant tout en retenant les phases aqueuses.
Crée un filtre hydrophobe capable de remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications. Le papier séparateur de phases jetable Whatman™ 1PS est imprégné de silicone stable pour permettre le passage des phases de solvant tout en retenant les phases aqueuses.
Laisse passer les phases de solvant organique plus légères ou plus lourdes que l’eau mais retient la phase d’eau.
  • Hydrophobe
  • Utiliser plié dans un entonnoir conique
  • Jetable
  • Élimine le besoin de lavage et de séchage des entonnoirs de séparation, contamination croisée
Informations sur la commande
En cercles de 7 à 24 cm de diamètre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Fibre de verre/silicone
À utiliser avec (application) Séparation en phase liquide
Type Papier séparateur
Volume (impérial) 0,50 oz.
Volume (métrique) 15 ml
Diamètre (impériale) intérieur 3,54 in
Diamètre (métrique) intérieur 90 mm