Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test rapide d’agglutination au latex Wellcolex™ Color Salmonella
Gagnez jusqu’à deux jours par rapport aux méthodes de screening traditionnelles grâce à ce test d’agglutination au latex facile d’emploi et d’un bon rapport coût-efficacité, pour une identification rapide et précise de Salmonella
348.00€ - 950.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Description | Kit couleur Salmonella Wellcolex |
Marquage CE | Oui |
Substances à analyser détectables | Salmonella dans du bouillon de sélénite et un milieu de culture solide |
Type | Kit de test de Salmonella |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13265639
|
Thermo Scientific™
R30858302 |
Kit couleur Salmonella Wellcolex | 200 tests/kit | 2°C à 8°C |
950.00€
200 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11954042
|
Thermo Scientific™
R30858301 |
Kit couleur Salmonella Wellcolex | 50 tests/kit | 2°C à 8°C |
348.00€
50 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Détectez et identifiez rapidement les cultures présomptives de Salmonella par agglutination au latex à l’aide test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Wellcolex™ Color Salmonella. Gagnez jusqu’à deux jours sur le temps de test par rapport aux procédures de screening traditionnelles grâce à ce test facile d’emploi et d’un bon rapport coût-efficacité. Grâce à ses valeurs prédictives positives et négatives élevées (VPP > 98,7 %) et des résultats en moins de trois minutes, les laboratoires peuvent utiliser ce test rapide de sélection pour éliminer les échantillons négatifs à Salmonella , réduisant ainsi le nombre d’échantillons nécessitant des tests de confirmation.
Utilisez ce test rapide d’agglutination au latex pour la détection et le groupage sérologique présomptif de Salmonella dans le bouillon au sélénite et les milieux de culture solides. Wellcolex Color Salmonella peut également être utilisé pour l’identification présomptive de Salmonella appartenant aux sérogroupes A, B, C, D, E et G, et de l’antigène Vi en utilisant seulement deux réactifs.- Identifie les principaux groupes de Salmonella
- Utilise une technologie couleur avancée pour une identification claire et lisible des espèces et/ou des sérogroupes
- Fournit des résultats précis et fiables en moins de trois minutes
- Élimine rapidement les échantillons négatifs lorsqu’il est utilisé comme méthode principale de screening des cultures
En présence d’antigènes homologues, une des couleurs dans le mélange s’agglutine et l’identité de l’antigène est indiquée par la couleur des particules agrégées et contrastant avec la couleur du fond . Chaque combinaison se distingue facilement des autres combinaisons, d’un résultat négatif dans lequel les particules restent en suspension homogène gris / marron et d’un résultat non spécifique dans lequel toutes les particules s’agglutinent en agrégats gris / marron avec un arrière-plan devenu transparent.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
2°C à 8°C | |
Oui | |
Kit de test de Salmonella | |
les Salmonella |
Kit couleur Salmonella Wellcolex | |
Salmonella dans du bouillon de sélénite et un milieu de culture solide | |
Groupe A, B, C, D, E et G |