Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test rapide d’agglutination au latex Wellcolex™ Color Salmonella
Gagnez jusqu’à deux jours par rapport aux méthodes de screening traditionnelles grâce à ce test d’agglutination au latex facile d’emploi et d’un bon rapport coût-efficacité, pour une identification rapide et précise de Salmonella
Marque: Thermo Scientific™ R30858301
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Détectez et identifiez rapidement les cultures présomptives de Salmonella par agglutination au latex à l’aide test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Wellcolex™ Color Salmonella. Gagnez jusqu’à deux jours sur le temps de test par rapport aux procédures de screening traditionnelles grâce à ce test facile d’emploi et d’un bon rapport coût-efficacité. Grâce à ses valeurs prédictives positives et négatives élevées (VPP > 98,7 %) et des résultats en moins de trois minutes, les laboratoires peuvent utiliser ce test rapide de sélection pour éliminer les échantillons négatifs à Salmonella , réduisant ainsi le nombre d’échantillons nécessitant des tests de confirmation.
Utilisez ce test rapide d’agglutination au latex pour la détection et le groupage sérologique présomptif de Salmonella dans le bouillon au sélénite et les milieux de culture solides. Wellcolex Color Salmonella peut également être utilisé pour l’identification présomptive de Salmonella appartenant aux sérogroupes A, B, C, D, E et G, et de l’antigène Vi en utilisant seulement deux réactifs.- Identifie les principaux groupes de Salmonella
- Utilise une technologie couleur avancée pour une identification claire et lisible des espèces et/ou des sérogroupes
- Fournit des résultats précis et fiables en moins de trois minutes
- Élimine rapidement les échantillons négatifs lorsqu’il est utilisé comme méthode principale de screening des cultures
Pour réaliser le test Wellcolex Color Salmonella, un échantillon de bouillon de culture au sélénite F (18 à 24 heures d’incubation) ou une suspension de bactéries sur gélose solide réagit avec deux réactifs de test, composés d’un mélange de suspensions de particules de latex rouges, bleues et vertes, chacune d’elles étant revêtue d’un anticorps spécifique pour différents sérogroupes de Salmonella.
En présence d’antigènes homologues, une des couleurs dans le mélange s’agglutine et l’identité de l’antigène est indiquée par la couleur des particules agrégées et contrastant avec la couleur du fond . Chaque combinaison se distingue facilement des autres combinaisons, d’un résultat négatif dans lequel les particules restent en suspension homogène gris / marron et d’un résultat non spécifique dans lequel toutes les particules s’agglutinent en agrégats gris / marron avec un arrière-plan devenu transparent.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
2°C à 8°C | |
Oui | |
Kit de test de Salmonella | |
Groupe A, B, C, D, E et G | |
les Salmonella |
Kit couleur Salmonella Wellcolex | |
Salmonella dans le bouillon sélénite et / ou les milieux de culture solides | |
Réactifs latex 1 et 2, contrôles positifs rouges, bleus et verts, bâtonnets d’échantillonnage jetables, cartes de réaction jetables, distributeurs d’échantillons jetables, tubes de suspension jetables, notice d’utilisation et guide de lecture | |
50 tests/kit |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH206-Attention
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.