Learn More
Sartorius™ Fourchette de poids
sur devis - 234.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Évite d’endommager la surface des poids
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10042141
Afficher les documents
Sartorius™
YAW42
Poids de 1 kg
234.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10534181
Afficher les documents
Sartorius™
YAW43
Poids de 2 kg
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10134565
Afficher les documents
Sartorius™
YAW41
500 g de poids
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Évite d’endommager la surface des poids
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Fourchette de poids