Learn More
Sartorius™ Fourchette de poids
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
500 g de poids
Poids de 1 kg
Poids de 2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Évite d’endommager la surface des poids |
| À utiliser avec (équipement) | Poids de 1 kg |