Learn More
Sartorius™ Plateaux de pesée
Évitez d’endommager la surface des poids avec ces plateaux de pesée.
2605.00€ - 2835.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10529341
|
Sartorius™
YWT03 |
900 x 600 x 760 mm |
2835.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353284
|
Sartorius™
YWT09 |
750 x 900 x 750 mm |
2605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La densité élevée du matériau solide du plateau fournit un excellent support qui permet aux balances de répondre aux exigences de pesée les plus élevées telles que celles stipulées pour l’étalonnage des poids à l’aide de comparateurs de masse
- Recommandés si la propreté de la zone de pesée est une exigence majeure
Spécification
Table de pesée |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Plateaux de pesée