Learn More
Nabertherm™ Four de pesée, série 1100 LT
Spécialement conçu pour la détermination des pertes de combustion en laboratoire. Le logiciel inclus enregistre à la fois la température et les pertes de poids.
Marque:  Nabertherm™ LW095H1ANO
Code produit. 17348019
  • 10730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température maximale :1100°C
  • Chauffage bilatérale
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • La livraison comprend la base, le piston en céramique avec la plaque de base dans la doublure du four, l’échelle de précision et le progiciel
  • 4 balances disponibles pour différents poids maximums et plages de mise à l’échelle
  • Contrôle des procédés et documentation pour la température et la perte de combustion avec le progiciel VCD de surveillance, de documentation et de contrôle
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
C550
1100°C
455 x 415 x 980 mm
9 L
240 x 230 x 170 mm
35 kg