Learn More
Nabertherm™ Four de pesée, série 1100 LT
Spécialement conçu pour la détermination des pertes de combustion en laboratoire. Le logiciel inclus enregistre à la fois la température et les pertes de poids.
9980.00€ - 10730.00€
Spécification
Capacité (métrique) 9 L
max. (métrique) 1100°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 230 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 455 x 415 x 980 mm
Poids (métrique) 35 kg
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de contrôleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de contrôleur Prix Quantité et disponibilité  
17338019
Afficher les documents
Nabertherm™
LW095H1ANL
B510
9980.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17348019
Afficher les documents
Nabertherm™
LW095H1ANO
C550
10730.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
Description
  • Température maximale :1100°C
  • Chauffage bilatérale
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • La livraison comprend la base, le piston en céramique avec la plaque de base dans la doublure du four, l’échelle de précision et le progiciel
  • 4 balances disponibles pour différents poids maximums et plages de mise à l’échelle
  • Contrôle des procédés et documentation pour la température et la perte de combustion avec le progiciel VCD de surveillance, de documentation et de contrôle
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
9 L
240 x 230 x 170 mm
35 kg
1100°C
455 x 415 x 980 mm