Learn More
Microspec™ Étaleurs recourbés
Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner
24.20€ - 575.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
Type de produit | Étaleur |
Stérilité | Fabrication aseptique |
Longueur (impériale) | 7,1 in |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15712125
|
Microspec™
D10 |
25 sachets de 20 |
24.20€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15722125
|
Microspec™
D4 |
7500 |
575.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15672767
|
Microspec™
D7 |
Conditionnement individuel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15702125
|
Microspec™
D1 |
7500 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Réduit la tendance à retourner
Spécification
Bleu | |
Étaleur | |
7,1 in | |
Oui |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Fabrication aseptique | |
180 mm |